5,6-Dichloropyridin-3-ol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5,6-Dichloro-3-pyridinol, 2,3-Dichloro-5-hydroxypyridine
OR471663-5G
APOSOR471663-5GEA 190 EUR
APOSOR471663-5G
5,6-Dichloropyridin-3-ol 98%
5,6-Dichloropyridin-3-ol
Formula: C₅H₃Cl₂NO
MW: 163,9900 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835219
Núm. CAS: 110860-92-9