4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Amino-5-chlorocoumaran-7-carboxylic acid, 4-Amino-5-chloro-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-carboxylic acid, 4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic Acid
OR471664-5G
APOSOR471664-5GEA 101 EUR
APOSOR471664-5G
4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid 97%
4-Amino-5-chloro-2,3-dihydrobenzofuran-7-carboxylic acid
Formula: C₉H₈ClNO₃
MW: 213,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12923204
Núm. CAS: 123654-26-2