[2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471666-1G
OR471666-5G
APOSOR471666-1GEA
46.4
EUR
APOSOR471666-1G
APOSOR471666-5G
[2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride 97%
[2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Formula:
C₆H₁₃Cl₂N₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06801038 Núm. CAS: 858513-10-7 |