[2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethanamine dihydrochloride
OR471666-1G OR471666-5G
APOSOR471666-1GEA 46.4 EUR
APOSOR471666-1G APOSOR471666-5G
[2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride 97%
[2-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)ethyl]amine dihydrochloride
Formula: C₆H₁₃Cl₂N₃
MW: 198,1 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06801038
Núm. CAS: 858513-10-7