Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Boc-D-Phe(4-CN)-OH, N-Boc-4-cyano-D-phenylalanine, Boc-4-cyano-D-Phe-OH
OR471667-5G
APOSOR471667-5GEA 126 EUR
APOSOR471667-5G
Boc-D-4-Cyanophenylalanine 98%
Boc-D-4-Cyanophenylalanine
Formula: C₁₅H₁₈N₂O₄
MW: 290,319 g/mol
Pto. de fusión: 152…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672527
Núm. CAS: 146727-62-0