5-Hydroxy-2-iodobenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471672-1G OR471672-5G
APOSOR471672-1GEA 169 EUR
APOSOR471672-1G APOSOR471672-5G
5-Hydroxy-2-iodobenzaldehyde 95%
5-Hydroxy-2-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₅IO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09025923
Núm. CAS: 50765-11-2