6-(Chloromethyl)pyridine-2-carbonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-(Chloromethyl)-2-cyanopyridine
OR471675-5G
APOSOR471675-5GEA 140 EUR
APOSOR471675-5G
6-(Chloromethyl)pyridine-2-carbonitrile 95%
6-(Chloromethyl)pyridine-2-carbonitrile
Formula: C₇H₅ClN₂
MW: 152,58 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09991809
Núm. CAS: 135450-23-6