2-Chloro-4-methoxynicotinic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR471685-5G
APOSOR471685-5GEA 98.6 EUR
APOSOR471685-5G
2-Chloro-4-methoxynicotinic acid 95%
2-Chloro-4-methoxynicotinic acid
Formula: C₇H₆ClNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18378504
Núm. CAS: 394729-98-7