(R)-tert-Butyl(2-oxooxetan-3-yl)carbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Boc-D-serine-β-lactone, (R)-tert-Butyl (2-oxooxetan-3-yl)carbamate
OR471686-1G OR471686-5G
APOSOR471686-1GEA 62.5 EUR
APOSOR471686-1G APOSOR471686-5G
(R)-tert-Butyl(2-oxooxetan-3-yl)carbamate 95%
(R)-tert-Butyl(2-oxooxetan-3-yl)carbamate
Formula: C₈H₁₃NO₄
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11519129
Núm. CAS: 126330-77-6