2-Chloro-5-methylnicotinic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-5-methylpyridine-3-carboxylic acid
OR471690-5G
APOSOR471690-5GEA 66.7 EUR
APOSOR471690-5G
2-Chloro-5-methylnicotinic acid 98%
2-Chloro-5-methylnicotinic acid
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,5800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07375371
Núm. CAS: 66909-30-6