Methyl-3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
OR471693-5G
APOSOR471693-5GEA 136 EUR
APOSOR471693-5G
Methyl-3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate 95%
Methyl-3-bromo-1H-indazole-5-carboxylate
Formula: C₉H₇BrN₂O₂
MW: 255,0681 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11045401
Núm. CAS: 1086391-06-1