1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Methylpyrazole-3-boronic acid pinacol ester
OR471694-5G
APOSOR471694-5GEA 104 EUR
APOSOR471694-5G
1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 98%
1-Methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formula: C₁₀H₁₇BN₂O₂
MW: 208,07 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114000
Núm. CAS: 1020174-04-2