2-Bromo-4,6-xilidina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Bromo-2,4-dimethylaniline, 6-Bromo-2,4-xylidine, 2-Bromo-4,6-dimethylaniline
OR4720-25G OR4720-100G
APOSOR4720-25GEA 63.8 EUR
APOSOR4720-25G APOSOR4720-100G
2-Bromo-4,6-xilidina
2-Bromo-4,6-xilidina
Formula: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Pto. Ebullición: 75…79 °C/5mmHg
Pto. de fusión: 42…47 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047826
Núm. CAS: 41825-73-4
EINECS: 246-337-9