4-Clorobenzonitrilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: p-Chlorobenzonitrile
OR4722-1KG OR4722-250G OR4722-50G
APOSOR4722-1KGEA 764 EUR
APOSOR4722-1KG APOSOR4722-250G APOSOR4722-50G
4-Clorobenzonitrilo 99%
4-Clorobenzonitrilo
Formula: C₇H₄ClN
MW: 137.57 g/mol
Pto. Ebullición: 222…224 °C
Pto. de fusión: 90…94 °C
Densidad: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 108 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001813
Núm. CAS: 623-03-0
EINECS: 210-765-4