2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine
OR4725-1G OR4725-5G OR4725-25G
APOSOR4725-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4725-1G APOSOR4725-5G APOSOR4725-25G
2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine
2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine
Formula: C₄H₄Cl₂N₄
MW: 179,0100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00792652
Núm. CAS: 55583-59-0