5,6-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4733-1G OR4733-250MG
APOSOR4733-1GEA 847 EUR
APOSOR4733-1G APOSOR4733-250MG
5,6-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
5,6-Dichloropyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₅H₂Cl₃NO₂S
MW: 246,5 g/mol
Pto. de fusión: 42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03541048
Núm. CAS: 98121-40-5
UN: 1759
ADR: 8,III