6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Amino-6-bromo-2-chloropyridine
OR4734-1G OR4734-5G OR4734-10G OR4734-2.5G
APOSOR4734-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4734-1G APOSOR4734-5G APOSOR4734-10G APOSOR4734-2.5G
6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine
6-Bromo-2-chloropyridin-3-amine
Formula: C₅H₄BrClN₂
MW: 207,4600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04971930
Núm. CAS: 169833-70-9