2-Bromotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4737-100G OR4737-500G
APOSOR4737-100GEA 52.2 EUR
APOSOR4737-100G APOSOR4737-500G
2-Bromotolueno 99%
2-Bromotolueno
Formula: C₇H₇Br
Pto. Ebullición: 181 °C/760mmHg
Pto. de fusión: –27 °C
Densidad: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 80 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000068
Núm. CAS: 95-46-5