2-(1-Piperidinyl)acetamidoxime 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR4739-1G
OR4739-5G
OR4739-250MG
APOSOR4739-1GEA
116
EUR
APOSOR4739-1G
APOSOR4739-5G
APOSOR4739-250MG
2-(1-Piperidinyl)acetamidoxime 97%
2-(1-Piperidinyl)acetamidoxime
Formula:
C₇H₁₅N₃O Pto. de fusión: 154 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052662 Núm. CAS: 175136-64-8 |