4-Cloro-3-nitrotolueno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-4-methyl-2-nitrobenzene
OR4743-500G OR4743-100G
APOSOR4743-500GEA 419 EUR
APOSOR4743-500G APOSOR4743-100G
4-Cloro-3-nitrotolueno 97%
4-Cloro-3-nitrotolueno
Formula: C₇H₆ClNO₂
MW: 171.58 g/mol
Pto. Ebullición: 260…262 °C
Pto. de fusión: 7 °C
Densidad: 1.297 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007085
Núm. CAS: 89-60-1
EINECS: 201-922-8
UN: 2433
ADR: 6.1 III