1-Amino-2,2-dimetoxietano 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2-Dimethoxyethanamine
OR4745-100G OR4745-25G OR4745-500G
APOSOR4745-100GEA 43.5 EUR
APOSOR4745-100G APOSOR4745-25G APOSOR4745-500G
1-Amino-2,2-dimetoxietano 99%
Aminoacetaldehyde dimethyl acetal
Formula: C₄H₁₁NO₂
MW: 105,14 g/mol
Pto. Ebullición: 135…139 °C/95mmHg
Densidad: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 44 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008135
Núm. CAS: 22483-09-6
EINECS: 245-026-5
UN: 2733
ADR: 3+8,III