1,3-Indanodiona 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,3-Indanedione, Indan-1,3-dione, 1H-Indene-1,3(2H)-dione
OR4746-25G OR4746-100G
APOSOR4746-25GEA 62.5 EUR
APOSOR4746-25G APOSOR4746-100G
1,3-Indanodiona 95%
1,3-Indanodiona
Formula: C₉H₆O₂
MW: 146,15 g/mol
Pto. de fusión: 129…132 °C
Densidad: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003779
Núm. CAS: 606-23-5
EINECS: 210-109-7