2-Cloro-4-nitropiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4748-25G OR4748-5G
APOSOR4748-25GEA 0 EUR
APOSOR4748-25G APOSOR4748-5G
2-Cloro-4-nitropiridina
2-Cloro-4-nitropiridina
Formula: C₅H₃ClN₂O₂
Pto. de fusión: 50…56 °C
Pto. de inflamación: 106 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00661454
Núm. CAS: 23056-36-2