Ácido 4-hidroxi-2-piridincarboxílico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4750-1G OR4750-250MG
APOSOR4750-1GEA 0 EUR
APOSOR4750-1G APOSOR4750-250MG
Ácido 4-hidroxi-2-piridincarboxílico
Ácido 4-hidroxi-2-piridincarboxílico
Formula: C₆H₅NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00521155
Núm. CAS: 22468-26-4