3-Piridona
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Piridinol
OR4752-100G OR4752-1KG OR4752-500G
APOSOR4752-100GEA 53.8 EUR
APOSOR4752-100G APOSOR4752-1KG APOSOR4752-500G
3-Piridona
3-Piridona
Formula: C₅H₅NO
Pto. Ebullición: 180 °C/22mmHg
Pto. de fusión: 99…100 °C
Densidad: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006378
Núm. CAS: 109-00-2
EINECS: 203-637-4