3-Amino-6-cloropiridazina 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Cloropiridazin-3-amina
OR4754-100G OR4754-25G
APOSOR4754-100GEA 31.9 EUR
APOSOR4754-100G APOSOR4754-25G
3-Amino-6-cloropiridazina 98+%
3-Amino-6-cloropiridazina
Formula: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Pto. de fusión: 226…228 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051506
Núm. CAS: 5469-69-2
EINECS: 226-796-1