2-Amino-6-clorobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4768-1G OR4768-500MG
APOSOR4768-1GEA 0 EUR
APOSOR4768-1G APOSOR4768-500MG
2-Amino-6-clorobenzonitrilo 98%
2-Amino-6-clorobenzonitrilo
Formula: C₇H₅ClN₂
Pto. de fusión: 134…136 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00015546
Núm. CAS: 6575-11-7
EINECS: 229-501-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III