Ethoxyacetylene 50% in hexane
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR4769-1G
OR4769-25G
OR4769-5G
APOSOR4769-1GEA
92.8
EUR
APOSOR4769-1G
APOSOR4769-25G
APOSOR4769-5G
Ethoxyacetylene 50% in hexane
Ethoxyacetylene
Formula:
C₄H₆O Pto. Ebullición: 55…56 °C Densidad: 0,718 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: –28 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009247 Núm. CAS: 927-80-0 EINECS: 213-164-5 UN: 1993 ADR: 3,II |