Ácido 5-cloronicotinico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR4770-1G
OR4770-5G
APOSOR4770-1GEA
21.9
EUR
APOSOR4770-1G
APOSOR4770-5G
Ácido 5-cloronicotinico
Ácido 5-cloronicotinico
Formula:
C₆H₄ClNO₂ Pto. de fusión: 169…171 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00128901 Núm. CAS: 22620-27-5 |