2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4771-1G OR4771-5G OR4771-25G
APOSOR4771-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4771-1G APOSOR4771-5G APOSOR4771-25G
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
2-Methoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formula: C₅H₇BN₂O₃
Pto. de fusión: 159…161 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094664
Núm. CAS: 628692-15-9