2-(Dimethoxymethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4773-1G OR4773-250MG
APOSOR4773-1GEA 140 EUR
APOSOR4773-1G APOSOR4773-250MG
2-(Dimethoxymethyl)-1,6-naphthyridine 95+%
2-(Dimethoxymethyl)-1,6-naphthyridine
Formula: C₁₁H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00202920
Núm. CAS: 386715-36-2