2-Amino-4-bromopiridina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4774-1G OR4774-5G
APOSOR4774-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4774-1G APOSOR4774-5G
2-Amino-4-bromopiridina 95%
2-Amino-4-bromopiridina
Formula: C₅H₅BrN₂
Pto. de fusión: 142…146 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01646115
Núm. CAS: 84249-14-9