2-(2-Pyrazinyl)malondialdehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
OR4778-1G OR4778-5G OR4778-25G
APOSOR4778-1GEA 143 EUR
APOSOR4778-1G APOSOR4778-5G APOSOR4778-25G
2-(2-Pyrazinyl)malondialdehyde 95+%
2-(2-Pyrazinyl)malondialdehyde
Formula: C₇H₆N₂O₂
Pto. de fusión: 205…208 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216533
Núm. CAS: 13481-00-0