2-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4779-1G OR4779-10G OR4779-5G
APOSOR4779-1GEA 34.8 EUR
APOSOR4779-1G APOSOR4779-10G APOSOR4779-5G
2-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride 95+%
2-(Methylsulphonyl)aniline hydrochloride
Formula: C₇H₁₀ClNO₂S
Pto. de fusión: 139…141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216484
Núm. CAS: 205985-95-1