Cloruro de 2,4,6-triclorobenzoilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
OR47821-25G
OR47821-5G
APOSOR47821-25GEA
121
EUR
APOSOR47821-25G
APOSOR47821-5G
Cloruro de 2,4,6-triclorobenzoilo 98%
Cloruro de 2,4,6-triclorobenzoilo
Formula:
C₇H₂Cl₄O Pto. Ebullición: 107…108 °C/6mmHg Densidad: 1,561 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 113 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00075323 Núm. CAS: 4136-95-2 UN: 3265 ADR: 8,II |