4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4783-250MG OR4783-5G
APOSOR4783-250MGEA 29.2 EUR
APOSOR4783-250MG APOSOR4783-5G
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrochloride
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrochloride
Formula: C₆H₉BClNO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04113800
Núm. CAS: 874959-97-4