2,4,6-Trimetilpiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4784-100ML OR4784-500ML
APOSOR4784-100MLEA 87 EUR
APOSOR4784-100ML APOSOR4784-500ML
2,4,6-Trimetilpiridina
2,4,6-Trimetilpiridina
Formula: C₈H₁₁N
Pto. Ebullición: 171…172 °C
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 0,917 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00006338
Núm. CAS: 108-75-8
EINECS: 203-613-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III