ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR47840-1G OR47840-25G OR47840-5G
APOSOR47840-1GEA 72.5 EUR
APOSOR47840-1G APOSOR47840-25G APOSOR47840-5G
ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
ω-Bromo-2,5-dichloroacetophenone
Formula: C₈H₅BrCl₂O
Pto. de fusión: 33…35 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03425179
Núm. CAS: 4571-25-9
UN: 1759
ADR: 8,III