4-Amino-2,6-diclorofenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4785-100G OR4785-25G
APOSOR4785-100GEA 0 EUR
APOSOR4785-100G APOSOR4785-25G
4-Amino-2,6-diclorofenol
4-Amino-2,6-diclorofenol
Formula: C₆H₅Cl₂NO
Pto. de fusión: 167…170 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007875
Núm. CAS: 5930-28-9
EINECS: 227-671-4