2,5-Dichloro-4-aminophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Amino-2,5-dichlorophenol
OR47853-1G OR47853-5G
APOSOR47853-1GEA 139 EUR
APOSOR47853-1G APOSOR47853-5G
2,5-Dichloro-4-aminophenol
2,5-Dichloro-4-aminophenol
Formula: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178.0200 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09743861
Núm. CAS: 50392-39-7