Tricloroacetonitrilo 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR4786-1KG OR4786-250G OR4786-5KG
APOSOR4786-1KGEA 174 EUR
APOSOR4786-1KG APOSOR4786-250G APOSOR4786-5KG
Tricloroacetonitrilo 99%
Tricloroacetonitrilo
Formula: C₂Cl₃N
Pto. Ebullición: 83…84 °C
Pto. de fusión: –42 °C
Densidad: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001842
Núm. CAS: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III