Benzoilacetato de etilo 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4787-100G OR4787-25G
APOSOR4787-100GEA 56.7 EUR
APOSOR4787-100G APOSOR4787-25G
Benzoilacetato de etilo 95%
Benzoilacetato de etilo
Formula: C₁₁H₁₂O₃
Pto. Ebullición: 265…270 °C
Densidad: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009196
Núm. CAS: 94-02-0
EINECS: 202-295-3