DL-4-Methoxymandelic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4792-25G OR4792-5G
APOSOR4792-25GEA 46.4 EUR
APOSOR4792-25G APOSOR4792-5G
DL-4-Methoxymandelic acid
DL-4-Methoxymandelic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
Pto. de fusión: 108…111 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004233
Núm. CAS: 10502-44-0