Ácido (4-(bromometil)fenil)metabórico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR4799-1G OR4799-5G OR4799-25G
APOSOR4799-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4799-1G APOSOR4799-5G APOSOR4799-25G
Ácido (4-(bromometil)fenil)metabórico
Ácido (4-(bromometil)fenil)metabórico
Formula: C₇H₈BBrO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01318113
Núm. CAS: 68162-47-0