1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
SIPr.HCl, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chloride, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolidinium chloride
OR48001-1G
OR48001-5G
OR48001-100MG
OR48001-10G
APOSOR48001-1GEA
21.9
EUR
APOSOR48001-1G
APOSOR48001-5G
APOSOR48001-100MG
APOSOR48001-10G
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride 95%
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride
Formula:
C₂₇H₃₉ClN₂ Pto. de fusión: 289…293 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07369796 Núm. CAS: 258278-25-0 |