1H-Indazole-4-carbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR48010-1G OR48010-500MG
APOSOR48010-1GEA 343 EUR
APOSOR48010-1G APOSOR48010-500MG
1H-Indazole-4-carbonitrile
1H-Indazole-4-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09261250
Núm. CAS: 861340-10-5