2-n-Propylpiperidine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480200-1G OR480200-2G OR480200-5G
APOSOR480200-1GEA 176 EUR
APOSOR480200-1G APOSOR480200-2G APOSOR480200-5G
2-n-Propylpiperidine 97%
2-n-Propylpiperidine
Formula: C₈H₁₇N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00056022
Núm. CAS: 3238-60-6