4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR480203-1G OR480203-5G
APOSOR480203-1GEA 176 EUR
APOSOR480203-1G APOSOR480203-5G
4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester 97%
4-Cyano-5-methylsulphanylthiophene-2-carboxylic acid methyl ester
Formula: C₈H₇NO₂S₂
MW: 213,28 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00173757
Núm. CAS: 175202-48-9