3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
OR480206-10G
OR480206-1G
OR480206-5G
APOSOR480206-10GEA
1050
EUR
APOSOR480206-10G
APOSOR480206-1G
APOSOR480206-5G
3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride 98%
3,3-Dimethylpiperidine hydrochloride
Formula:
C₇H₁₆NCl Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00465824 Núm. CAS: 27832-58-2 UN: 1759 ADR: 8,III |