1-Methylimidazolidin-2-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-Methyl-2-imidazolidinone
OR480211-1G OR480211-5G
APOSOR480211-1GEA 141 EUR
APOSOR480211-1G APOSOR480211-5G
1-Methylimidazolidin-2-one 95%
1-Methylimidazolidin-2-one
Formula: C₄H₈N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00800601
Núm. CAS: 694-32-6